Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 1310 PLN
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formuła: C₁₄H₁₈FNO₄
Temp. topnienia: 83…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079672
Numer CAS: 41153-30-4