Drukuj
2-Fluoro-5-nitroanilina 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 PLN
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroanilina 96%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 97…103 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007652
Numer CAS: 369-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-720-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III