Drukuj
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 116 PLN
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FIN
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094225
Numer CAS: 351003-36-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III