Drukuj
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 232 PLN
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅BrClFO
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05154991
Numer CAS: 63529-30-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III