Drukuj
3-Fluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 261 PLN
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitryl 98%
3-Fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄FN
MW: 121.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…183 °C
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001797
Numer CAS: 403-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-963-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III