Drukuj
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 305 PLN
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BFNO₂
Temp. topnienia: 237…239 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788558
Numer CAS: 458532-97-3