Drukuj
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 783 PLN
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042574
Numer CAS: 2965-16-4