Drukuj
2-Fluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 131 PLN
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorobenzonitryl 98%
2-Fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄FN
Temp. Wrzenia: 92…95 °C/22mmHg
Gęstość: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001773
Numer CAS: 394-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-897-7