Drukuj
Kwas 3-fluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 110 PLN
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
Kwas 3-fluorobenzoesowy 98%
Kwas 3-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 251
Temp. topnienia: 121…125 °C
Gęstość: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002489
Numer CAS: 455-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-248-0