Drukuj
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 2960 PLN
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formuła: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204.22 g/mol
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08692478
Numer CAS: 914637-59-5