Drukuj
Kwas 2-fluorobenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Fluorobenzoic acid
PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 276 PLN
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
Kwas 2-fluorobenzoesowy 99%
Kwas 2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 122…125 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002405
Numer CAS: 445-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-158-1