Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 168 PLN
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 147…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091013
Numer CAS: 127817-85-0