Drukuj
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 139 PLN
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 250…255 °C
Gęstość: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093760
Numer CAS: 290835-85-7