Drukuj
3-Fluorobenzhydrazide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA 290 PLN
APOSPC3495F-5G APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzhydrazide 98%
3-Fluorobenzhydrazide
Formuła: C₇H₇FN₂O
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 138…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060561
Numer CAS: 499-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 610-486-1