Drukuj
Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 364 PLN
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego 98%
Hydrazyd kwasu 2-fluorobenzoesowego
Formuła: C₇H₇FN₂O
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025112
Numer CAS: 446-24-2