Drukuj
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 182 PLN
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu 95%
Chlorek 4-fluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 95…96 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007438
Numer CAS: 349-88-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-493-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II