Drukuj
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 545 PLN
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 3-Fluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClFO₂S
Temp. Wrzenia: 231…232 °C
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042286
Numer CAS: 701-27-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II