Drukuj
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3484B-5G PC3484B-100G PC3484B-25G
APOSPC3484B-5GEA 110 PLN
APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-25G
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₆FNO₂S
Temp. topnienia: 124…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025384
Numer CAS: 402-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-946-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III