Drukuj
Kwas 4-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 110 PLN
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
Kwas 4-fluorofenyloboronowy 97%
Kwas 4-fluorofenyloboronowy
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 262…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039136
Numer CAS: 1765-93-1