Drukuj
2-Fluorobenzamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 284 PLN
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-Fluorobenzamid 98%
2-Fluorobenzamid
Formuła: C₇H₆FNO
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007970
Numer CAS: 445-28-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-157-6