Drukuj
4-Fluorobenzaldehyd 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3470-100G PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA 110 PLN
APOSPC3470-100G APOSPC3470-500G
4-Fluorobenzaldehyd 99%
4-Fluorobenzaldehyd
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formuła: C₇H₅FO
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/10mmHg
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003378
Numer CAS: 459-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-293-6
Jednostka: 1989
ADR: 3,III