Drukuj
3-Fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 116 PLN
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehyd 98%
3-Fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅FO
Temp. Wrzenia: 56…58 °C/10mmHg
Gęstość: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003348
Numer CAS: 456-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-266-9
Jednostka: 1989
ADR: 3,III