Drukuj
2-Fluorobenzaldehyd 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 124 PLN
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldehyd 99%
2-Fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…175 °C
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003302
Numer CAS: 446-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-171-2
Jednostka: 1989
ADR: 3 III