Drukuj
3-Fluorobenzal chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 1370 PLN
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Formuła: C₇H₅Cl₂F
Temp. Wrzenia: 195…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037112
Numer CAS: 402-64-2