Drukuj
2-Fluorobenzal chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 1080 PLN
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorobenzal chloride 97%
2-Fluorobenzal chloride
Formuła: C₇H₅Cl₂F
Temp. Wrzenia: 224…232 °C
Gęstość: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043797
Numer CAS: 320-65-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III