Drukuj
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 139 PLN
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BF₂O₃
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664299
Numer CAS: 406482-20-0