Drukuj
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 110 PLN
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. Wrzenia: 196…197 °C
Gęstość: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236233
Numer CAS: 262587-05-3