Drukuj
Diethyl difluoromalonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 110 PLN
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Diethyl difluoromalonate 98%
Diethyl difluoromalonate
Formuła: C₇H₁₀F₂O₄
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/23mmHg
Gęstość: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221617
Numer CAS: 680-65-9