Drukuj
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 957 PLN
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluen 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluen
Formuła: C₇HF₇
Temp. Wrzenia: 111…112 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012385
Numer CAS: 651-80-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III