Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoilochlorek 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 1170 PLN
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoilochlorek 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoilochlorek
Formuła: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…144 °C/35mmHg
Gęstość: 1.568 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075341
Numer CAS: 86393-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 428-390-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II