Drukuj
2-Amino-3-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 116 PLN
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formuła: C₆H₆FNO
Temp. topnienia: 126…127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368754
Numer CAS: 53981-23-0