Drukuj
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 124 PLN
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368753
Numer CAS: 385-01-3