Drukuj
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 110 PLN
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368752
Numer CAS: 641-49-6