Drukuj
3-Fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 714 PLN
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoroanilina 98%
3-Fluoroanilina
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 186…187 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007758
Numer CAS: 372-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-747-0
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III