Drukuj
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 334 PLN
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formuła: C₉H₅F₁₅O
Temp. Wrzenia: 130 °C
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038367
Numer CAS: 297730-93-9