Drukuj
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 1790 PLN
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formuła: C₄H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 90 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038366
Numer CAS: 2344-09-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III