Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3394-25G PC3394-5G PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA 1360 PLN
APOSPC3394-25G APOSPC3394-5G APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Formuła: C₆H₇F₃O₂
MW: 168.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 52…53 °C/115mmHg
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038364
Numer CAS: 287957-36-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 III