Drukuj
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 1620 PLN
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Formuła: C₄H₃F₃O₂
Temp. Wrzenia: 68…69 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 55…56 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181180
Numer CAS: 71027-02-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III