Drukuj
2-Fluoroanilina 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3390-1KG PC3390-250G PC3390-500G
APOSPC3390-1KGEA 414 PLN
APOSPC3390-1KG APOSPC3390-250G APOSPC3390-500G
2-Fluoroanilina 99+%
2-Fluoroanilina
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 182…183 °C
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007642
Numer CAS: 348-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-478-9
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III