Drukuj
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 2740 PLN
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formuła: C₆H₄F₃NO
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141809
Numer CAS: 2557-70-2