Drukuj
DL-2-Fluoro-3-alanine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 1690 PLN
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formuła: C₃H₆FNO₂
MW: 107.09 g/mol
Temp. topnienia: 222…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041324
Numer CAS: 3821-81-6