Drukuj
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoromethanesulphonic acid Nickel(II) Salt, Nickel(II) Triflate, Nickel(II) trifluoromethanesulphonate, Nickel triflate
PC3387-10G PC3387-25G PC3387-5G PC3387-1G
APOSPC3387-10GEA 0 PLN
APOSPC3387-10G APOSPC3387-25G APOSPC3387-5G APOSPC3387-1G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂F₆NiO₆S₂
MW: 356.82 g/mol
Temp. topnienia: 100…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673740
Numer CAS: 60871-84-3