Drukuj
3'-Fluoroacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 662 PLN
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetofenon 97%
3'-Fluoroacetofenon
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 81 °C/9mmHg
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000338
Numer CAS: 455-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-245-4