Drukuj
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC3368-25G PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA 385 PLN
APOSPC3368-25G APOSPC3368-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃Cl₂F
Temp. Wrzenia: 80 °C/22mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060647
Numer CAS: 36556-50-0