Drukuj
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 110 PLN
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236306
Numer CAS: 237761-78-3