Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 110 PLN
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃
Temp. Wrzenia: 80 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236216
Numer CAS: 237761-77-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II