Drukuj
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 1340 PLN
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formuła: C₆F₁₂O
Temp. Wrzenia: 49 °C
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038343
Numer CAS: 756-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 436-710-6