Drukuj
Perfluoro-1-hexene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 545 PLN
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexene
Perfluoro-1-hexene
Formuła: C₆F₁₂
Temp. Wrzenia: 57 °C
Gęstość: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038339
Numer CAS: 755-25-9