Drukuj
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Perfluoro(2-oxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane)
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 7720 PLN
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formuła: C₆F₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 70…70,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038350
Numer CAS: 7309-84-4