Drukuj
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 168 PLN
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00276971
Numer CAS: 772-49-6